Learn More
Invitrogen™ TER-119 Monoclonal Antibody (TER119), PE
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-7178858
Change view
Click to view available options
Cantidad:
300 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
300 microgramos
50 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15324101 50 μg 50 microgramos
15334101 300 μg 300 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15324101 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA517823
Rat Monoclonal Antibody
TER-119 Monoclonal Antibody for Flow
TER-119 is a lineage marker for erythroid cells from early proerythroblast to mature erythrocyte stages in adult blood, spleen, and bone marrow. It is also present in yolk sac, and fetal and newborn liver. The TER-119 antigen is not expressed by cells of earlier erythroid development at BFU-e (blast-forming unit erythroid) stage or CFU-e (colony-forming unit erythroid) stage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno TER-119
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon TER119
Concentración 0.1 mg/mL
Conjugado PE
Formulación PBS with 4-5mg/mL BSA and 0.02% sodium azide
génica Ly76
N.º de referencia del gen 0
Alias de gen Ly76; Ly-76; TER119
Símbolos de los genes Ly76
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Day 14 BALB/c fetal liver cells.
Método de purificación Protein G
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 104231
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento 4°C, do not freeze
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2b