missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ TER-119 Monoclonal Antibody (TER119), PE
Descripción
TER-119 Monoclonal Antibody for Flow
TER-119 is a lineage marker for erythroid cells from early proerythroblast to mature erythrocyte stages in adult blood, spleen, and bone marrow. It is also present in yolk sac, and fetal and newborn liver. The TER-119 antigen is not expressed by cells of earlier erythroid development at BFU-e (blast-forming unit erythroid) stage or CFU-e (colony-forming unit erythroid) stage.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | TER-119 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | TER119 |
| Concentración | 0.1 mg/mL |
| Conjugado | PE |
| Formulación | PBS with 4-5mg/mL BSA and 0.02% sodium azide |
| génica | Ly76 |
| N.º de referencia del gen | 0 |
| Alias de gen | Ly76; Ly-76; TER119 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?