Learn More
Invitrogen™ TER-119 Monoclonal Antibody (TER-119), Brilliant Violet™ 421, eBioscience™, Invitrogen™
Código de producto. p-7228891
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
paquete de 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17886961 25 μg paquete de 2
17862030 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17886961 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 404592180
Rat Monoclonal Antibody
TER-119 is a lineage marker for erythroid cells from early proerythroblast to mature erythrocyte stages in adult blood, spleen, and bone marrow. It is also present in yolk sac, and fetal and newborn liver. The TER-119 antigen is not expressed by cells of earlier erythroid development at BFU-e (blast-forming unit erythroid) stage or CFU-e (colony-forming unit erythroid) stage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno TER-119
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon TER-119
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Brilliant Violet 421
Formulación PBS with BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2
génica Ly76
N.º de referencia del gen 0
Alias de gen Ly76; Ly-76; TER119
Símbolos de los genes Ly76
Especie del huésped Rat
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 104231
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento 4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.