Learn More
Invitrogen™ TER-119 Monoclonal Antibody (TER-119), Brilliant Violet™ 421, eBioscience™, Invitrogen™
Descripción
TER-119 is a lineage marker for erythroid cells from early proerythroblast to mature erythrocyte stages in adult blood, spleen, and bone marrow. It is also present in yolk sac, and fetal and newborn liver. The TER-119 antigen is not expressed by cells of earlier erythroid development at BFU-e (blast-forming unit erythroid) stage or CFU-e (colony-forming unit erythroid) stage.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | TER-119 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | TER-119 |
| Concentración | 0.2 mg/mL |
| Conjugado | Brilliant Violet 421 |
| Formulación | PBS with BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2 |
| génica | Ly76 |
| N.º de referencia del gen | 0 |
| Alias de gen | Ly76; Ly-76; TER119 |
| Mostrar más |
Título del producto
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?