missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ TER-119 Monoclonal Antibody (TER-119), Brilliant Violet™ 421, eBioscience™, Invitrogen™

Código de producto. 17862030
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
paquete de 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17862030 100 μg 100 microgramos
17886961 25 μg paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17862030 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 404592182

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

TER-119 is a lineage marker for erythroid cells from early proerythroblast to mature erythrocyte stages in adult blood, spleen, and bone marrow. It is also present in yolk sac, and fetal and newborn liver. The TER-119 antigen is not expressed by cells of earlier erythroid development at BFU-e (blast-forming unit erythroid) stage or CFU-e (colony-forming unit erythroid) stage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TER-119
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon TER-119
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Brilliant Violet 421
Formulación PBS with BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2
génica Ly76
N.º de referencia del gen 0
Alias de gen Ly76; Ly-76; TER119
Símbolos de los genes Ly76
Especie del huésped Rat
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 104231
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento 4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.