missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TER-119/Erythroid Cells Rat anti-Mouse, PE, Clone: TER-119, BD

Código de producto. p-7092807
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.2 mg
25 μg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad unitSize
15890739 25 μg cada uno
15897328 0.2 mg cada uno
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15890739

Marca: BD Biosciences 561071

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

The TER-119 antibody specifically binds to a 52 kDa molecule associated with glycophorin A on cells of the erythroid lineage in embryonic yolk sac, fetal liver, newborn liver, adult bone marrow, adult peripheral blood, and adult lymphoid organs. The TER-119 antigen is expressed on erythroid cells from pro-erythroblast through mature erythrocyte stages, but not on cells with BFU-E or CFU-E activities. The TER-119 epitope is not detected on hematopoietic stem cells, lymphoid cells, myeloid cells, or erythroleukemia lines. The TER-119 mAb is a component of the “lineage cocktail” used in studies of hematopoietic progenitors to detect, or deplete cells committed to the hematopoietic lineages.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TER-119/Erythroid cells
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon TER-119
Concentración 0.2mg/mL
Conjugado PE
Descripción Lymphocyte antigen 76; Ly76; Ly-76; TER-119; Ter119
Formulación Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse Fetal Liver
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only.

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.