missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TEPP-46, MedChemExpress

Código de producto. 16487558
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16487558 10 mg 10 miligramos
16493577 50 mg 50 miligramos
16487496 100 mg 100 miligramos
16450038 5 mg 5 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16487558

Marca: Medchem Express HY18657

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress TEPP-46 (ML-265) is a potent and selective pyruvate kinase M2 (PKM2) activator with an AC50 of 92 nM, showing little or no effect on PKM1, PKL and PKR.

TEPP-46 (ML-265) is a potent and selective pyruvate kinase M2 (PKM2) activator with an AC50 of 92 nM, showing little or no effect on PKM1, PKL and PKR.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material TEPP-46
CAS 1221186-53-3
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H16N4O2S2
Cantidad 10 mg
Sinónimo ML-265
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (134.24 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(N(C)C2=C3SC(S(C)=O)=C2)=C3C=NN1CC4=CC=CC(N)=C4
Peso molecular (g/mol) 372.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 372.46
Porcentaje de pureza 95.86%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.