Learn More
Tenovin-6, MedChemExpress
Descripción
Tenovin-6, an analog of Tenovin-1 (HY-13423), is an activator of p53 transcriptional activity. Tenovin-6 inhibits the protein deacetylase activities of purified human SIRT1, SIRT2, and SIRT3 with IC50s of 21 μM, 10 μM, and 67 μM, respectively. Tenovin-6 also inhibits dihydroorotate dehydrogenase (DHODH).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tenovin-6 |
| Forma física | Solid |
| CAS | 1011557-82-6 |
| Color | Yellow |
| Cantidad | 2 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C25H34N4O2S |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 31 mg/mL (68.19 mM) |
| SMILES | O=C(NC(NC1=CC=C(NC(CCCCN(C)C)=O)C=C1)=S)C2=CC=C(C(C)(C)C)C=C2 |
| Mostrar más |