missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tenovin-6 Hydrochloride, MedChemExpress
Descripción
Tenovin-6 Hydrochloride, an analog of Tenovin-1 (HY-13423), is an activator of p53 transcriptional activity. Tenovin-6 Hydrochloride inhibits the protein deacetylase activities of purified human SIRT1, SIRT2, and SIRT3 with IC50s of 21 μM, 10 μM, and 67 μM, respectively. Tenovin-6 Hydrochloride also inhibits dihydroorotate dehydrogenase (DHODH).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tenovin-6 Hydrochloride |
| Forma física | Solid |
| CAS | 1011301-29-3 |
| Color | Yellow |
| Cantidad | 100 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C25H35ClN4O2S |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 49 mg/mL (99.78 mM) |
| SMILES | O=C(NC(NC1=CC=C(NC(CCCCN(C)C)=O)C=C1)=S)C2=CC=C(C(C)(C)C)C=C2.Cl |
| Mostrar más |
Research purposes only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?