missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tenovin-3, MedChemExpress

Código de producto. 16473636
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16473636 25 mg 25 miligramos
16490198 5 mg 5 miligramos
16471799 1 mg 1 miligramo
16467738 10 mg 10 miligramos
16403717 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16473636 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19339

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Tenovin-3 is a p53 activator.

Tenovin-3 is a p53 activator.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Tenovin-3
Forma física Solid
CAS 1011301-27-1
Color Blanco
Cantidad 25 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H21N3OS
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : ≥ 31 mg/mL (94.67 mM)
SMILES O=C(NC(NC1=CC=C(N)C=C1)=S)C2=CC=C(C(C)(C)C)C=C2
Peso molecular (g/mol) 327.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 327.44
Porcentaje de pureza 99.86%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.