missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tenofovir disoproxil fumarato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. p-7077878 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15668725 1 g 1 g
15678725 5 g 5 g
15688725 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15668725 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 461250010
Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 202138-50-9
Fórmula molecular C19H30N5O10P·C4H4O4
Peso molecular (g/mol) 635.51
Clave InChI VCMJCVGFSROFHV-WZGZYPNHSA-N
Sinónimo tenofovir disoproxil fumarate, viread, tenofovir df, unii-ott9j7900i, tenofovir disoproxil fumarate usan, 9-r-2-bis isopropoxycarbonyl oxy methoxy phosphinyl methoxy propyl adenine fumarate, 9-r-2-bis isopropoxycarbonyl oxy methoxy phosphinyl methoxy propyl adenine, fumarate, r-5-2-6-amino-9h-purin-9-yl-1-methylethoxy methyl-2,4,6,8-tetraoxa-5-phosphanonanedioic acid, bis 1-methylethyl ester, 5-oxide, e-2-butenedioate 1:1, 9-r-2-bis isopropoxycarbonyl oxy methoxy phosphinyl methoxy propyl adenine fumarate 1:1
PubChem CID 6398764
ChEBI CHEBI:63718
Nombre IUPAC ácido [[(2R)-1-(6-aminopurin-9-il)propan-2-il]oximetil-(propan-2-iloxicarboniloximetoxi)fosforil]oximetil propan-2-il carbonato;(E)-but-2-enedioico
SMILES CC(C)OC(=O)OCOP(=O)(COC(C)CN1C=NC2=C1N=CN=C2N)OCOC(=O)OC(C)C.C(=CC(=O)O)C(=O)O

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Tenofovir disoproxil fumarate
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: >10 mg/mL.
Formula Weight (peso de la fórmula) 635.51
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.