Learn More
Tenofovir alafenamide, MedChemExpress
Código de producto. 16478967
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16478967 5 mg 5 miligramos
16492487 50 mg 50 miligramos
16486676 100 mg 100 miligramos
16486378 10 mg 10 miligramos
4 options
Código de producto. 16478967
Marca: Medchem Express HY15232
MedChemExpress Tenofovir alafenamide (GS-7340) is an investigational oral prodrug of Tenofovir. Tenofovir is a HIV-1 nucleotide reverse transcriptase inhibitor.
Tenofovir alafenamide (GS-7340) is an investigational oral prodrug of Tenofovir. Tenofovir is a HIV-1 nucleotide reverse transcriptase inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tenofovir alafenamide
CAS 379270-37-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H29N6O5P
Cantidad 5 mg
Sinónimo GS-7340
Información de solubilidad DMSO : ≥ 31 mg/mL (65.06 mM) ∣H2O : 6.67 mg/mL (14.00 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=NC=NC2=C1N=CN2C[C@@H](C)OC[P@](OC3=CC=CC=C3)(N[C@@H](C)C(OC(C)C)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 476.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 476.47
Porcentaje de pureza 99.02%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus