missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Teneligliptin hydrobromide, MedChemExpress

Código de producto. 16462317
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16462317 50 mg 50 miligramos
16496178 10 mg 10 miligramos
16446556 100 mg 100 miligramos
16419865 250 mg 250 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16462317

Marca: Medchem Express HY14806A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Teneligliptin (MP-513) hydrobromide is a potent chemotype prolylthiazolidine-based DPP-4 inhibitor, which competitively inhibits human plasma, rat plasma, and human recombinant DPP-4 in vitro, with IC50s of approximately 1 nM.

Teneligliptin (MP-513) hydrobromide is a potent chemotype prolylthiazolidine-based DPP-4 inhibitor, which competitively inhibits human plasma, rat plasma, and human recombinant DPP-4 in vitro, with IC50s of approximately 1 nM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Teneligliptin hydrobromide
CAS 906093-29-6
Color Incolora
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H30N6OS.5/2HBr
Cantidad 50 mg
Sinónimo MP-513 hydrobromide
Información de solubilidad H2O : ≥ 200 mg/mL (318.04 mM) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (159.02 mM)
SMILES O=C(N1CSCC1)[C@H]2NC[C@@H](N3CCN(C4=CC(C)=NN4C5=CC=CC=C5)CC3)C2.[2.5 HBr]
Peso molecular (g/mol) 628.86
Formula Weight (peso de la fórmula) 628.86
Porcentaje de pureza 98.71%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.