Learn More
Mapa Professional TempTec 332 Thermal Protection Glove
Código de producto. 30533546
Change view
Click to view available options
Tamaño:
8
9
10
Tamaño de la unidad:
1 par
Código de producto. Tamaño unitSize
30533546 8 1 par
30533544 9 1 par
30533551 10 1 par
3 options
Código de producto. 30533546
Marca: Mapa Professional 34332028
Effective thermal insulation and resistance to a wide range of chemicals.
ISO cut level: X
Productivity: Good grip on slippery objects, due to the embossed texture.
Guaranteed quality: Silicone free to prevent traces, defects on metal sheet and glass prior to painting.
Thermal protection: Excellent thermal insulation, due to double-knit cotton.
Skin protection: Multi-purpose chemical resistance (acids, aliphatic solvents) increased by the thickness of the material.
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 0
Certificaciones/conformidad (Europa) CE Category 3
Chlorinated No
Aplicaciones Industrial
Latex Free Yes
Material Polychloroprene
Tipo de producto Neoprene Gloves
Tamaño 8
Norma EN388 EN388:2212X
EN 421 No
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS KPT
Estilo de puño de los guantes Open
Grip Design Embossed
Material de revestimiento Knitted thermal protection
Revestimiento Thermal Lining
Tipo de empaquetado Individual Bags
Resistente a Chemicals
Longitud (métrico) 36 cm
Línea de productos TempTec 332