Learn More
Tempshield™ Cryo-Apron™
Código de producto. p-20959
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
91,4 cm
106 cm
122 cm
Longitud (imperial):
36 pulg
42 pulg
48 pulg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Longitud (imperial) unitSize
11853831 91,4 cm 36 pulg cada uno
11833831 122 cm 48 pulg cada uno
11823801 106 cm 42 pulg cada uno
3 options
Código de producto. 11853831
Marca: Tempshield™ CA36
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Protección contra salpicaduras y el frío en entornos criogénicos y ultrafríos a -196°C.
Protección contra salpicaduras y el frío en entornos criogénicos y ultrafríos a -196°C.
Protección contra salpicaduras y el frío en entornos criogénicos y ultrafríos a -196°C.
  • Ligero y estanco al agua
  • Correas ajustables en el cuello y la cintura
  • Todos los delantales tienen una anchura de 24 pulg. (61 cm)
  • Color: azul
Especificaciones
Tipo Delantal criogénico
Color Azul
Longitud (imperial) 36 pulg
Longitud (métrico) 91,4 cm