Learn More
Tempol, MedChemExpress
Código de producto. 16460669
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
200 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
200 miligramos
16460669 1 g 1 g
16430916 200 mg 200 miligramos
2 options
Código de producto. 16460669
Marca: Medchem Express HY100561
MedChemExpress Tempol is a general superoxide dismutase (SOD)-mimetic drug that efficiently neutralizes reactive oxygen species (ROS).
Tempol is a general superoxide dismutase (SOD)-mimetic drug that efficiently neutralizes reactive oxygen species (ROS).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tempol
Forma física Crystals
CAS 2226-96-2
Color Naranja
Cantidad 1 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H18NO2*
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo 4-Hydroxy-TEMPO
Información de solubilidad H2O : 12.5 mg/mL (72.57 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES [O]N1C(C)(C)CC(O)CC1(C)C
Peso molecular (g/mol) 172.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.24
Porcentaje de pureza 98.0%