Learn More
KGW-Isotherm Tempering Beaker, Plastic/PTFE Thermal Connection
Descripción
- Double walled casing made of borosilicate glass, according to ISO 3585
- Tempering medium is pumped round the casing with the aid of a thermostat
- Thermal jacked connection:
- Plastic cap (14GL screw)
- PTFE ferrule (9mm)
- Coolant ram pressure max.: 0.5 bar
- Temperature max: up to 120°C
- High thermal resistance and very good chemical resistance
- Transparency for excellent visibility
- Applications:
- Tempering liquids
- Laboratory, medical, biotechnology and chemical applications
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Diámetro interior (métrico) | 55 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 70 mm |
| Capacidad (métrico) | 250 mL |
| Material | Borosilicate Glass |
| Para utilizar con (aplicación) | Tempering of liquids |
| Altura interior (métrico) | 115 mm |
| Altura exterior (métrico) | 120 mm |
| Incluye | Thermal jacked connections (2): plastic cap with PTFE olive |
| Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) | 120° C |
| Mostrar más |