Learn More
Bochem™ Trípodes de hierro fundido templado
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Hierro fundido templado |
| Longitud (métrico) | 180 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 100 mm |
| Tipo de producto | Trípodes |
| Cantidad | 1 paq. |