Learn More
Bochem™ Pata de hierro fundido templado para varilla
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
80 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Hierro fundido templado |
| Diámetro exterior (métrico) | 80 mm |
| Diámetro de la varilla (métrico) | 12 mm |
| Tipo de producto | Pie para varilla |
| Cantidad | 1 paq. |