Learn More
Bochem™ Nueces de hierro fundido templado
Código de producto. 10354171
Change view
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
16,5 mm
16,8 mm
36 mm
Tipo de producto:
Nueces de hierro fundido templado
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Diámetro exterior (métrico) Tipo de producto unitSize
10354171 16,8 mm Nueces de hierro fundido templado 1 PCS
10120811 16,5 mm Nueces de hierro fundido templado cada uno
10604701 16,5 mm Nueces de hierro fundido templado cada uno
10271632 36 mm Nueces de hierro fundido templado 1 PCS
4 options
Código de producto. 10354171
Marca: Bochem™ 5360
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricadas con hierro fundido moldeable (DIN 12895)
  • Hierro fundido maleable (DIN 12895)
  • Tipo 1: Tornillo de mariposa M8
  • Tipo 4: Tornillo de seguridad tipo corazón M8
Especificaciones
Material Hierro fundido templado
Diámetro exterior (métrico) 16,8 mm
Tipo de producto Nueces de hierro fundido templado
Tamaño de rosca M8
Descripción Tipo de tornillo: 1 tornillo de mariposa M8
Cantidad 1 unidad