Learn More
Bochem™ Nueces de hierro fundido templado
Descripción
- Hierro fundido maleable (DIN 12895)
- Tipo 1: Tornillo de mariposa M8
- Tipo 4: Tornillo de seguridad tipo corazón M8
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Hierro fundido templado |
| Diámetro exterior (métrico) | 36 mm |
| Tipo de producto | Nueces de hierro fundido templado |
| Tamaño de rosca | M8 |
| Descripción | Tipo de tornillo: 1 tornillo de mariposa M8 |
| Cantidad | 1 unidad |