Learn More
Hanna Instruments™ Analizador DiST™
Descripción
Medidores impermeables que flotan si se caen accidentalmente en el agua. Opción de conductividad/TDS con intervalo bajo o alto con LCD de nivel doble que muestra lecturas de temperatura simultáneamente. Entre los beneficios añadidos se incluyen un coeficiente de temperatura ajustable y una relación TDS/conductividad (de 0,45 en adelante).
- Pantalla doble de conductividad/TDS con temperatura
- El botón 'HOLD' permite congelar las lecturas
- Desconexión automática
- Calibración auto
- Compensación automática de la temperatura
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo (conductividad) | De 0 a 20 mS/cm |
| Resolución (conductividad) | Estándar de conductividad 0,01 mS/cm |
| Intervalo (TDS) | 0 a 10 ppt (g/l) |
| Resolución (TDS) | 0,01 ppt (g/l) |
| Exactitud (TDS) | ± 2% a escala completa |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 0,0 °C a 60,0 °C |
| Resolución (temperatura) | 0,1 °C (0,1 °F) |
| Exactitud (temperatura) | ±0,5 °C (±1 °F) |
| Tipo de pantalla | Doble |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 163 x 40 x 26 mm |
| Mostrar más |