Learn More
Thermographic Measurements Ltd Tiras de medición de temperatura Thermax™
Código de producto. 11741029
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
70 °C
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
11741029 70 °C 1 PCS
1 options
Código de producto. 11741029
Marca: Thermographic Measurements Ltd Z01ETHE060N01B1
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Mida y tenga en cuenta la temperatura actual con las tiras de medición de temperatura Thermographic™ Thermax™. La etiqueta de temperatura puede variar para reflejar el nivel de calor necesario para controlar la adherencia a un entorno de esterilización necesario.
  • Etiqueta sensible al calor para controlar la temperatura de esterilización
  • Adhesivo/a/s
  • Irreversibles
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Desechables Single-use
Para utilizar con (aplicación) For laboratory research, medical services, instrumentation, electronics industry, automotive, aerospace, steel, metallurgy, plastics industry, food industry applications
Altura (imperial) 0.15 in.
Altura (métrico) 4 mm
Rango de humedad 40 to 60%
Longitud (métrico) 11 mm
Material Polyester Film, Acrylic Adhesive
Tiempo de medición 2 to 5 seconds
Modelo Tempsafe Label 60°C to 70°C
Relleno del termómetro Wax-melt Technology
Peso (métrico) 9 g
Tipo de producto Tiras de medición de temperatura
Longitud (imperial) 0,43 in
Descripción Tempsafe Label 60°C to 70°C
Temperatura máxima 70°C
Temperatura mín. (métrico) 70°C
Intervalo de temperatura (imperial) 140°F to 158°F
Intervalo de temperatura (métrico) 70 °C
Calibrated Sí
Para utilizar con (equipo) Electrical equipment, pumps, braking systems, water pumps, aeronautical equpment, military equipment
Exactitud ± 1 °C