Learn More
Thermographic Measurements Ltd Etiqueta de punto de medición de temperatura
Código de producto. 11790929
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
104 °C
116 °C
149 °C
199 °C
44 °C
46 °C
82 °C
99 °C
Tamaño de la unidad:
50 PCS
paquete de 2500
paquete de 50
Código de producto. 11790929
Marca: Thermographic Measurements Ltd M01ETHE149D01P1
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Etiquete recipientes para medición de la temperatura. La etiqueta de punto de medición de temperatura Thermographic™ es la solución perfecta.
  • Etiqueta sensible al calor con diversos puntos de temperatura
  • Adhesivo/a/s
  • Irreversibles
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Desechables Single-use
Para utilizar con (aplicación) Para la industria electrónica, automovilística, aeroespacial, siderurgia, metalurgia, industria de los plásticos, investigación de laboratorio, instrumentación, servicios médicos, aplicaciones de la industria alimentaria
Altura (imperial) 0.51 in.
Altura (métrico) 13 mm
Rango de humedad 40 to 60%
Longitud (métrico) 12 mm
Material Polyester Film, Acrylic Adhesive
Tiempo de medición 2 to 5 seconds
Modelo Thermax Encapsulated Temperature Indicator 149°C (300°F)
Relleno del termómetro Wax-melt Technology
Peso (métrico) 9 g
Tipo de producto Etiqueta de punto de medición de temperatura
Longitud (imperial) 0.41 in.
Descripción Thermax Encapsulated Temperature Indicator 149°C (300°F)
Temperatura máx. (imperial) 300 °F
Temperatura máxima 149°C
Temperatura mín. (imperial) 300°F
Temperatura mín. (métrico) 149°C
Intervalo de temperatura (imperial) 300°F
Intervalo de temperatura (métrico) 149 °C
Calibrated Sí
Para utilizar con (equipo) Electrical equipment, pumps, braking systems, water pumps, aeronautical equpment, military equipment
Exactitud ± 1 °C
Subdivisión Single Temperature
Báscula Dual °C (°F)