Learn More
Thermographic Measurements Ltd Etiqueta de punto de medición de temperatura
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
104 °C
116 °C
149 °C
199 °C
44 °C
46 °C
82 °C
99 °C
Tamaño de la unidad:
50 PCS
paquete de 2500
paquete de 50
Descripción
- Etiqueta sensible al calor con diversos puntos de temperatura
- Adhesivo/a/s
- Irreversibles
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Desechables | Single-use |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la industria electrónica, automovilística, aeroespacial, siderurgia, metalurgia, industria de los plásticos, investigación de laboratorio, instrumentación, servicios médicos, aplicaciones de la industria alimentaria |
| Altura (imperial) | 0.51 in. |
| Altura (métrico) | 13 mm |
| Rango de humedad | 40 to 60% |
| Longitud (métrico) | 12 mm |
| Material | Polyester Film, Acrylic Adhesive |
| Tiempo de medición | 2 to 5 seconds |
| Modelo | Thermax Encapsulated Temperature Indicator 116°C (241°F) |
| Mostrar más |