Learn More
Thermographic™ Etiqueta de punto de medición de temperatura
Proporcionan una indicación de la temperatura actual con etiquetas de punto de medición de temperatura Thermographic Thermax™. Las etiquetas de temperatura pueden variar según sea necesario para controlar la temperatura actual para la esterilización.
Marca:  Thermographic™ M01ETHE099D01P1
Código de producto. 11700929
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21.75€
    13.63€ / paquete de 50
    Ahorro 8.12€
    37% Descuento
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 24-02-2026
Descripción
  • Etiqueta sensible al calor con diversos puntos de temperatura
  • Adhesivo/a/s
  • Irreversibles