Learn More
Thermographic Measurements Ltd Indicadores de reloj de medición de temperatura
Código de producto. 17777514
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De 116°C a 138°C
De 143 °C a 166 °C
De 171 °C a 193 °C
De 232 °C a 260 °C
De 60 °C a 82 °C
De 88 °C a 110 °C
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
paquete de 500
Código de producto. 17777514
Marca: Thermographic Measurements Ltd M05CTHERG4D01P1
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Proporcionan un sistema de control de la temperatura rápido y sencillo basado en la tecnología exclusiva de cambio de color. Los indicadores de temperatura TMC Hallcrest™ Thermax™ 5 Level Clock registran la temperatura máxima conseguida con un cambio de color irreversible.
  • Etiqueta sensible al calor para controlar la temperatura
  • Económicos y sencillos de utilizar.
  • Respuesta inmediata.
  • Autoadhesivo
  • Discretas
  • Irreversibles
  • Resistente a aceite, agua y vapor.
  • Tolerancias de exactitud: (De 29 a 99 °C (+/- 1 °C)/100 - 154 °C (+/- 1,5 °C) de 160 a 290 °C (+/- 1 % + 1 °C).
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Tamaño del selector (imperial) 0,15 in
Tamaño del selector (métrico) 14 mm
Desechables
Para utilizar con (aplicación) For laboratory research, medical services, instrumentation, electronics industry, automotive, aerospace, steel, metallurgy, plastics industry, food industry applications
Altura (imperial) 0,55 in
Altura (métrico) 14 mm
Rango de humedad 40 to 60%
Longitud (métrico) 14 mm
Material Película de poliimida, Adhesivo acrílico
Tiempo de medición 2 to 5 seconds
Modelo Thermax 5-level Clock Temperature Indicator 116°C to 138°C (240°F to 280°F) Range 4
Relleno del termómetro Wax-melt Technology
Peso (métrico) 9 g
Tipo de producto Irreversible Temperature Indicator
Longitud (imperial) 0.55 in.
Descripción Thermax 5-level Clock Temperature Indicator 116°C to 138°C (240°F to 280°F)
Temperatura máx. (imperial) 280°F
Temperatura máxima 138°C
Temperatura mín. (imperial) 240°F
Temperatura mín. (métrico) 116°C
Intervalo de temperatura (imperial) 240°F to 280°F
Intervalo de temperatura (métrico) De 116°C a 138°C
Calibrated Sí
Para utilizar con (equipo) Electrical equipment, pumps, braking systems, water pumps, aeronautical equpment, military equipment
Exactitud ± 1 °C
Subdivisión 116°C, 121°C, 127°C, 132°C, 138°C (240°F, 250°F, 260°F, 270°F, 280°F)
Pantalla 116/121/126/131/138°C
Báscula Dual °C (°F)