Learn More
Thermo Scientific™ Registradores gráficos de temperatura
Código de producto. 10761863 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Congeladores de -140 °C y -150 °C
Intervalo de temperatura:
De -100 °C a 0 °C
Tipo:
Independiente
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10761863
Marca: Thermo Scientific™ 63836
Registre un historial de siete días en gráficos de 15,2 cm (6 pulg) mediante registradores gráficos de temperatura Thermo Scientific™ para su uso en la mayoría de los congeladores y refrigeradores.
Registre un historial de siete días en gráficos de 15,2 cm (6 pulg) mediante registradores gráficos de temperatura Thermo Scientific™ para su uso en la mayoría de los congeladores y refrigeradores. Estos registradores son ideales cuando los ultracongeladores deben cumplir ciertos requisitos normativos y de validación.
Características:
  • Los registradores de gráficos de siete días registran temperaturas de -100 ° a 0 °C (-40° a +38° en 6183-7)
  • gráfico de 15,2 cm
  • El modelo independiente debe de ser instalado en el cliente por un profesional cualificado.
  • El modelo montado en panel se instala en fábrica; solicítelo al comprar un refrigerador o un congelador.
Información para pedidos:
Se comercializan con distintas tensiones; especifique la tensión al realizar el pedido.
Incluye:
Paquete de 50 gráficos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Registrador gráfico de días
Tipo Independiente
Intervalo de temperatura De -100 °C a 0 °C
Para utilizar con (equipo) Congeladores de -140 °C y -150 °C
Tiempo contención estático 7 días
Diámetro (imperial) 6 in
Diámetro (métrico) 15,2 cm
Opciones de vigilancia Grabadora