Learn More
BINDER™ Salida analógica de temperatura
Tienda BINDER Productos
Click to view available options
Material:
Plástico
Tamaño de la unidad:
cada uno
Beschreibung
- Salida no ajustable
- De 4 a 20 mA
Spezifikation
Spezifikation
| Descripción | Salida analógica de 4-20 mA - Para valores de temperatura (salida no ajustable) |
| Para utilizar con (equipo) | Cámaras BINDER BF 56, BF 115, BF 260, BF 720 |
| Material | Plástico |
| Tipo | Accesorio, salida analógica |
| Para utilizar con (aplicación) | máx. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur