Learn More
BINDER™ Salida analógica de temperatura
Código de producto. 16494329 Tienda BINDER Productos
Click to view available options
Material:
Plástico
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 16494329
Marca: BINDER™ 80121622
Solo quedan null
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Para su uso con: BF 56, BF 115, BF 260, BF 720
  • Salida no ajustable
  • De 4 a 20 mA
Spezifikation
Descripción Salida analógica de 4-20 mA - Para valores de temperatura (salida no ajustable)
Para utilizar con (equipo) Cámaras BINDER BF 56, BF 115, BF 260, BF 720
Material Plástico
Tipo Accesorio, salida analógica
Para utilizar con (aplicación) máx.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt