Learn More
MAPA™ Guantes de nitrilo TempDex 710
Click to view available options
Tamaño:
7
9
11
Tamaño de la unidad:
10 pares
Descripción
- Ventajas específicas
- El guante delgado con forma anatómica garantiza la movilidad
- Adecuado para un uso a largo plazo: excelente resistencia a la abrasión
- Sin silicona para evitar trazas, defectos en la lámina de metal y el vidrio antes de la pintura
- Disponible en el embalaje de la máquina expendedora
- Características específicas
- Relieve de puntos para un mejor aislamiento y agarre
- Aplicaciones
- Industria de cerámica y plásticos
- Manipulación de materiales compuestos después del procesamiento térmico
- Otras industrias
- Manipulación de moldes en la industria cerámica
- Manipulación de acero caliente después de la soldadura
- Manipulación de tuberías calientes
- Industria de la construcción (ingenieros de calefacción/fontaneros)
- Mantenimiento de tuberías, equipo de calentamiento
- Industria de cerámica y plásticos
Especificaciones
Especificaciones
| Aplicaciones | Industrial |
| Color | Amarillo, negro, Negro |
| Material | Nitrilo |
| Tamaño | 11 |
| Para utilizar con (aplicación) | Manipulación de materiales compuestos después del procesamiento térmico |
| Grip Design | Puntos |
| Revestimiento | Soporte textil sin costuras |
| Cantidad | 50/caja |
| Resistente a | Abrasión |