missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Temozolomide, MedChemExpress

Código de producto. 16457256
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16457256 100 mg 100 miligramos
16473317 50 mg 50 miligramos
16437308 10 mg 10 miligramos
16431836 500 mg 500 miligramos
16421246 200 mg 200 miligramos
16441669 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16457256 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17364

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Temozolomide (NSC 362856) is an oral active DNA alkylating agent that crosses the blood-brain barrier. Temozolomide is also a proautophagic and proapoptotic agent. Temozolomide is effective against tumor cells that are characterized by low levels of O6-alkylguanine DNA alkyltransferase (OGAT) and a functional mismatch repair system. Temozolomide has antitumor and antiangiogenic effects.

Temozolomide (NSC 362856) is an oral active DNA alkylating agent that crosses the blood-brain barrier. Temozolomide is also a proautophagic and proapoptotic agent. Temozolomide is effective against tumor cells that are characterized by low levels of O6-alkylguanine DNA alkyltransferase (OGAT) and a functional mismatch repair system. Temozolomide has antitumor and antiangiogenic effects.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Temozolomide
CAS 85622-93-1
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6H6N6O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo NSC 362856 CCRG 81045 TMZ
Información de solubilidad DMSO : 20.83 mg/mL (107.29 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2.86 mg/mL (14.73 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(N2C=N1)N=NN(C)C2=O)N
Peso molecular (g/mol) 194.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.15
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.