Learn More
Telotristat ethyl, MedChemExpress
Código de producto. 16435518
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16435518 10 mg 10 miligramos
16491687 50 mg 50 miligramos
16478227 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16435518 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13055A
MedChemExpress Telotristat ethyl (LX1032) is a novel, orally-delivered inhibitor of tryptophan hydroxylase that reduces serotonin production.
Telotristat ethyl (LX1032) is a novel, orally-delivered inhibitor of tryptophan hydroxylase that reduces serotonin production.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Telotristat ethyl
CAS 1033805-22-9
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H26ClF3N6O3
Cantidad 10 mg
Sinónimo LX1032LX1606
Información de solubilidad DMSO : ≥ 101.5 mg/mL (176.53 mM)
SMILES N[C@@H](CC1=CC=C(C2=NC(N)=NC(O[C@H](C3=CC=C(Cl)C=C3N4N=C(C)C=C4)C(F)(F)F)=C2)C=C1)C(OCC)=O
Peso molecular (g/mol) 574.98
Formula Weight (peso de la fórmula) 574.98
Porcentaje de pureza 99.12%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation