missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TELO2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. p-7207292 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16815404 20 μL 20 microlitros
16805404 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16815404

Marca: Proteintech 159751AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

TELO2 is a protein that functions as an S-phase checkpoint protein in the cell cycle. The protein may also play a role in DNA repair.

Especificaciones

Antígeno TELO2
Aplicaciones Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.33 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica TELO2
N.º de referencia del gen Q9Y4R8
Alias de gen CLK2, hCLK2, KIAA0683, Protein clk 2 homolog, TEL2, TELO2
Símbolos de los genes TELO2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno TELO2 Fusion Protein Ag8763
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9894
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.