Descripción
TELO2 is a protein that functions as an S-phase checkpoint protein in the cell cycle. The protein may also play a role in DNA repair.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | TELO2 |
| Aplicaciones | Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.33 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | TELO2 |
| N.º de referencia del gen | Q9Y4R8 |
| Alias de gen | CLK2, hCLK2, KIAA0683, Protein clk 2 homolog, TEL2, TELO2 |
| Símbolos de los genes | TELO2 |
| Mostrar más |