Learn More
Yoduro de telurio(IV), 99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7080382
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11345039 5 g 5 g
11355039 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 11345039
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 087795.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7790-48-9 | I4Te | 635.218 g/mol
Tellurium(IV) iodide is used in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7790-48-9
Fórmula molecular I4Te
Peso molecular (g/mol) 635.218
Número MDL MFCD00049578
Clave InChI XCOKHDCPVWVFKS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tellurium tetraiodide, tellurium iv iodide, tellurium iodide tei4 , t-4, unii-zb48i033v5, tetraiodo-, e4-tellane, tei4, tellurium iv iodide-te
PubChem CID 82255
SMILES [Te](I)(I)(I)I
Especificaciones
Punto de ebullición (decomposition)
Nombre del producto químico o material Tellurium (IV) iodide
Punto de fusión 280°C
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 5 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN2923
Índice Merck 14,9127
Información de solubilidad Decomposes slowly in cold water to TeO2 and HI
Formula Weight (peso de la fórmula) 635.22
Porcentaje de pureza 99%
Olor Acrid
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 5.403 g/mL at 15°C