Learn More
Cloruro de telurio(IV), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-221638 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Código de producto. 10702241
Marca: Thermo Scientific Acros 194740250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10026-07-0 | Cl4Te | 269.4 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10026-07-0
Fórmula molecular Cl4Te
Peso molecular (g/mol) 269.4
Número MDL MFCD00011262
Clave InChI SWLJJEFSPJCUBD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tellurium tetrachloride, telluric chloride, tellurium chloride, tetrachlorotellurium, tellurium iv chloride, tellurium chloride tecl4 , t-4, unii-dny2r5498h, tellurium chloride, t-4, telluricchloride, tecl4
PubChem CID 61443
SMILES Cl[Te](Cl)(Cl)Cl
Specifications
Punto de ebullición 380.0°C
Nombre del producto químico o material Tellurium(IV) chloride
Punto de fusión 224.0°C
Nombre de nota 99%
Color Blanco a amarillo
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (ex Cl) (Argentometry)
Fórmula lineal TeCl4
Fieser 09,443; 10,377; 12,457; 16,316
Índice Merck 15, 9268
Información de solubilidad Solubility in water: may decompose. Other solubilities: forming teo2 and hcl, soluble in absolute alcohol and toluene
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.4
Porcentaje de pureza 99%
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 3.26
Densidad 3.2600g/mL
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Tellurium(IV) chloride
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.