Learn More
Bromuro de telurio(IV), ultra seco, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
Descripción
Tellurium tetrabromide it acts as a chemical and organic intermediate. It is also acts a conductor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Envasado bajo argón
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 420°C (decomposition) |
| Nombre del producto químico o material | Tellurium (IV) bromide |
| Punto de fusión | 380°C |
| Nombre de nota | Ultra dry |
| Forma física | Polvo |
| Cantidad | 10 g |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Número UN | UN2923 |
| Índice Merck | 14,9125 |
| Información de solubilidad | It reacts with water and ethanol. |
| Mostrar más |