missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Telurio para AAS en matriz de HNO3 a 10 g/l, Fisher Chemical™

Código de producto. 12913375 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
12913375 100 mL 100 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12913375

Marca: Fisher Chemical C 159 100

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Tellurium
Envase Frasco
CAS 7697-37-2
Forma física Líquido
Fórmula molecular HNO3
Concentración 10 g/L ±0.02 g/L
Número MDL MFCD00011349
Número UN 2031
Clave InChI GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Tipo Solución estándar concentrada de un solo elemento de llama para espectroscopía de absorción atómica
SMILES O[N+]([O-])=O
Nombre IUPAC ácido nítrico
Solvent or Matrix 20% HNO3
Peso molecular (g/mol) 63.01
PubChem CID 944
Cantidad 100 mL
ChEBI CHEBI:48107
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Single-element Standard Solution for AAS. Tellurium (Te) 10000mg/l in HNO3 20%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.