Learn More
Telurio, 99,8 %, (base de trazas metálicas), polvo, malla -200, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3777089 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10716443 25 g Frasco de vidrio 25 g
10676871 100 g Frasco de vidrio 100 g
10005973 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10716443 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 315990250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13494-80-9 | Te | 127.60 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13494-80-9
Fórmula molecular Te
Peso molecular (g/mol) 127.60
Número MDL MFCD00134062
Clave InChI PORWMNRCUJJQNO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tellurium, elemental, telloy, tellur, aurum paradoxum, element, tellur polish, metallum problematum, tellurium, metallic, unii-nqa0o090zj, and compounds
PubChem CID 6327182
ChEBI CHEBI:30452
Nombre IUPAC Telurio
SMILES [Te]
Especificaciones
Punto de ebullición 990.0°C
Nombre del producto químico o material Tellurium
Punto de fusión 450.0°C
Color Negro a gris
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.8%
Fieser 15,298
Índice Merck 15, 9263
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in h2so4, hno3 and koh, insoluble in benzene and carbon disulfide
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.6
Porcentaje de pureza 99.8%
Grado base de trazas de metales