Learn More
Sampling Systems™ Kits Completos de Herramientas de Hilado Telescópicas TeleSwab™
Código de producto. 15491885 Tienda Sampling Systems Productos
Change view
Click to view available options
Modelo:
Kit 1
Kit 2
Incluye:
1poste telescópico x, 1adaptador de ángulo x, 1soporte para hisopo x.
1x poste telescópico, 1x soporte de plantilla, 1x plantilla oscilante
Tamaño de la unidad:
1 set
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Incluye unitSize
15491885 Kit 2 1x poste telescópico, 1x soporte de plantilla, 1x plantilla oscilante 1 set
15774642 Kit 1 1poste telescópico x, 1adaptador de ángulo x, 1soporte para hisopo x. 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15491885 Proveedor Sampling Systems™ N.º de proveedor 8011K02
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La Herramienta Telescópica de Hilado TeleSwab™ permite a los operadores tomar hisopos rápida y fácilmente desde lugares previamente inaccesibles.
  • Ideal para la formación de ciénaga ambiental y para el uso con objetos grandes de equipos de procesamiento
  • Mango extensible que se puede extender hasta 3 m
  • Adaptador ajustable para hisopos de ángulo para adaptarse a los contornos del elemento que se está muestreando
  • La herramienta de plantilla de PTFE permite que un área fija sea hilada
  • Hay dos kits completos diferentes disponibles
  • El kit 1 contiene un poste telescópico, un adaptador de ángulo y un soporte para hisopos
  • El kit 2 contiene un poste telescópico, un soporte de plantilla y una plantilla oscilante con un orificio cortado según las necesidades del cliente
Especificaciones
Tipo de producto Kit de hilado
Incluye 1x poste telescópico, 1x soporte de plantilla, 1x plantilla oscilante
Tipo de mango Telescópico
Modelo Kit 2
Para utilizar con (aplicación) Hilado ambiental
Longitud del mango (métrico) Extensible hasta 3 m