Learn More
Thermo Scientific™ Agitadores magnéticos para placas de microtitulación Teleshake 1536-8
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Perform powerful resonance shaking up to 8500rpm with Thermo Scientific™ Teleshake 1536-8 Magnetic Microtiter Plate Shakers, which feature a wear-free magnetic drive. They are remote controlled for integrated shaking applications, and are suited for 1536- and 384-well microtiter plates.
- Control remoto
- Potente agitación por resonancia de hasta 8500 rpm
- Aceleración hasta 40 × g en el intervalo de resonancia con un mínimo de masas desplazadas, lo que se traduce en poca transferencia de vibraciones en las áreas de la instalación correspondientes
- El ELEVADOR 1536 eleva la microplaca 8 mm
- Fácil integración en plataformas y sistemas robóticos gracias a su pequeño tamaño
- Control simultáneo de hasta 14 agitadores mediante la interfaz RS-232
- Agitación rápida y muy silenciosa a un máximo de 40 ×G en el intervalo de resonancia
- Amplitud regulable de 0,1 a 1 mm
- Disponibles con ángulos de fijación de 6 u 8 posiciones Roscas y orificios perforados integrados para montaje en mesas de trabajo robóticas
- El mecanismo electromecánico bloquea las microplacas de forma segura
- El ELEVADOR Teleshake 1536 ofrece una función de elevador para posibilidad de elevar la microplaca 8 mm para que sea compatible con manejadores de placas robóticas comunes
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo de velocidad | De 4000 rpm a 8500 rpm |
| Tensión | 230 V |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 5 °C a 40 °C |
| amplitud | Entre 0,1 y 1 mm |
| Tipo de producto | Agitador |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de análisis, certificado de conformidad |
| Tipo de tapón | Enchufe de la UE |
| Modelo | Teleshake 1536-8 |
| Rango de humedad | 80% de 5 °C a 40 °C |
| N.º de posiciones | 1 |