Learn More
Thermo Scientific™ Agitadores magnéticos para placas de microtitulación Teleshake 1536-8
Código de producto. 11859022 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Modelo:
Teleshake 1536-8
Teleshake 1536-LIFT
Tensión:
230 V
Tipo de tapón:
Enchufe de la UE
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Modelo Tensión Tipo de tapón unitSize
11859022 Teleshake 1536-8 230 V Enchufe de la UE cada uno
10367042 Teleshake 1536-LIFT 230 V Enchufe de la UE 1 PCS
2 options
Código de producto. 11859022
Proveedor: Thermo Scientific™ 50101683
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Realice potentes agitaciones de resonancia de hasta 8500 rpm con los agitadores magnéticos para placas de microtitulación Thermo Scientific™ Teleshake 1536-8, que cuentan con una unidad magnética sin desgaste.
Perform powerful resonance shaking up to 8500rpm with Thermo Scientific™ Teleshake 1536-8 Magnetic Microtiter Plate Shakers, which feature a wear-free magnetic drive. They are remote controlled for integrated shaking applications, and are suited for 1536- and 384-well microtiter plates.
  • Control remoto
  • Potente agitación por resonancia de hasta 8500 rpm
  • Aceleración hasta 40 × g en el intervalo de resonancia con un mínimo de masas desplazadas, lo que se traduce en poca transferencia de vibraciones en las áreas de la instalación correspondientes
  • El ELEVADOR 1536 eleva la microplaca 8 mm
  • Fácil integración en plataformas y sistemas robóticos gracias a su pequeño tamaño
  • Control simultáneo de hasta 14 agitadores mediante la interfaz RS-232
  • Agitación rápida y muy silenciosa a un máximo de 40 ×G en el intervalo de resonancia
  • Amplitud regulable de 0,1 a 1 mm
  • Disponibles con ángulos de fijación de 6 u 8 posiciones Roscas y orificios perforados integrados para montaje en mesas de trabajo robóticas
  • El mecanismo electromecánico bloquea las microplacas de forma segura
  • El ELEVADOR Teleshake 1536 ofrece una función de elevador para posibilidad de elevar la microplaca 8 mm para que sea compatible con manejadores de placas robóticas comunes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Intervalo de velocidad De 4000 rpm a 8500 rpm
Tensión 230 V
Intervalo de temperatura (métrico) De 5 °C a 40 °C
amplitud Entre 0,1 y 1 mm
Tipo de producto Agitador
Certificaciones/conformidad Certificado de análisis, certificado de conformidad
Tipo de tapón Enchufe de la UE
Modelo Teleshake 1536-8
Rango de humedad 80% de 5 °C a 40 °C
N.º de posiciones 1