Learn More
Sampling systems Telescopic Swabbing Pole - 3m
Marca:  Sampling systems 8011A-3
Telescopic Swabbing Pole - 3m
Código de producto. 17554426
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1460.00€
    1438.44€ / cada uno
    Ahorro 21.56€
    1% Descuento