Learn More
Buerkle™ Varilla telescópica
Código de producto. p-8002842
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
De 115 a 300 cm (ajustable)
De 125 a 250 cm
De 165 a 450 cm (ajustable)
De 175 a 600 cm (ajustable)
De 65 a 120 cm (ajustable)
De 70 a 180 cm
De 95 a 280 cm (ajustable)
Incluye:
2 Varillas
3 Varillas
4 Varillas
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 PCS
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Incluye unitSize
10396242 De 65 a 120 cm (ajustable) 2 Varillas 1 PCS
10530053 De 125 a 250 cm 2 Varillas 1 PCS
15376297 De 70 a 180 cm 4 Varillas cada uno
10376292 De 95 a 280 cm (ajustable) 4 Varillas 1 PCS
10040822 De 115 a 300 cm (ajustable) 3 Varillas 1 PCS
10182412 De 165 a 450 cm (ajustable) 3 Varillas 1 PCS
10244992 De 175 a 600 cm (ajustable) 4 Varillas 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 10396242 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 53550120
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice una práctica junta de ajuste a presión para fijar el tubo/varilla telescópico Buerkle™ a las herramientas de muestreo TeleScoop™ (vaso de precipitados angular, vaso de precipitados tipo péndulo, soporte para frascos, vaso de precipitados de acero inoxidable y salabre). Para el muestreo industrial y de tratamiento de aguas.
  • Se pueden acoplar diferentes herramientas a la varilla telescópica
  • Las herramientas (vaso angular, vaso de precipitado de péndulo, portafrascos, vaso de precipitados de acero inoxidable y red de inmersión) se conectan a la varilla telescópica mediante una práctica unión a presión
  • Ideal para el muestreo de baños, tanques, pozos, cursos de agua abierta, etc.
  • Se pueden alcanzar profundidades de muestreo de hasta 6 m con la varilla telescópica ajustable de aluminio
  • Las varillas telescópicas no pueden girarse radialmente, lo que significa un mejor manejo
  • Las varillas individuales han sido provistas de un tope de extremo, esto significa que una varilla no puede deslizarse accidentalmente fuera de otra varilla
  • Varilla telescópica 5355-0280, modelo extremadamente corto, pero extensible hasta 280 cm. Encaja en cada bota de coche.
  • Carcasa de acero inoxidable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Varilla telescópica
Material Aluminio
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Incluye 2 Varillas
Para utilizar con (aplicación) Para uso industrial y el tratamiento del agua
Para utilizar con (equipo) Bürkle Angled beaker, pendulum beaker, bottle holder, stainless steel beaker and dip net
Longitud (métrico) De 65 a 120 cm (ajustable)