Learn More
Buerkle™ Varilla telescópica
Código de producto. 10376292
Click to view available options
Longitud (métrico):
De 115 a 300 cm (ajustable)
De 125 a 250 cm
De 165 a 450 cm (ajustable)
De 175 a 600 cm (ajustable)
De 65 a 120 cm (ajustable)
De 70 a 180 cm
De 95 a 280 cm (ajustable)
Incluye:
2 Varillas
3 Varillas
4 Varillas
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 PCS
cada uno
Código de producto. 10376292
Marca: Buerkle™ 53550280
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice una práctica junta de ajuste a presión para fijar el tubo/varilla telescópico Buerkle™ a las herramientas de muestreo TeleScoop™ (vaso de precipitados angular, vaso de precipitados tipo péndulo, soporte para frascos, vaso de precipitados de acero inoxidable y salabre). Para el muestreo industrial y de tratamiento de aguas.
  • Se pueden acoplar diferentes herramientas a la varilla telescópica
  • Las herramientas (vaso angular, vaso de precipitado de péndulo, portafrascos, vaso de precipitados de acero inoxidable y red de inmersión) se conectan a la varilla telescópica mediante una práctica unión a presión
  • Ideal para el muestreo de baños, tanques, pozos, cursos de agua abierta, etc.
  • Se pueden alcanzar profundidades de muestreo de hasta 6 m con la varilla telescópica ajustable de aluminio
  • Las varillas telescópicas no pueden girarse radialmente, lo que significa un mejor manejo
  • Las varillas individuales han sido provistas de un tope de extremo, esto significa que una varilla no puede deslizarse accidentalmente fuera de otra varilla
  • Varilla telescópica 5355-0280, modelo extremadamente corto, pero extensible hasta 280 cm. Encaja en cada bota de coche.
  • Carcasa de acero inoxidable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Varilla telescópica
Material Aluminio
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Incluye 4 Varillas
Para utilizar con (aplicación) Uso industrial y tratamiento de agua, ideal para el muestreo de baños, depósitos, ejes, cursos abiertos de agua, se usa con un muestreador telescópico
Para utilizar con (equipo) Bürkle Angled beaker, pendulum beaker, bottle holder, stainless steel beaker and dip net
Longitud (métrico) De 95 a 280 cm (ajustable)