missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Telaprevir, MedChemExpress

Código de producto. 16473728
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16473728 10 mg 10 miligramos
16430117 50 mg 50 miligramos
16404806 100 mg 100 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16473728

Marca: Medchem Express HY10235

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Telaprevir (VX-950) is a highly selective, reversible, and potent peptidomimetic inhibitor of the HCV NS3-4A protease, the steady-state inhibitory constant (Ki) of Telaprevir is 7 nM against a genotype 1 (H strain) NS3 protease domain plus a NS4A cofactor peptide. Telaprevir inhibits SARS-CoV-2 3CLpro activity.

Telaprevir (VX-950) is a highly selective, reversible, and potent peptidomimetic inhibitor of the HCV NS3-4A protease, the steady-state inhibitory constant (Ki) of Telaprevir is 7 nM against a genotype 1 (H strain) NS3 protease domain plus a NS4A cofactor peptide. Telaprevir inhibits SARS-CoV-2 3CLpro activity.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Telaprevir
CAS 402957-28-2
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C36H53N7O6
Cantidad 10 mg
Sinónimo VX-950
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (73.55 mM)
SMILES O=C(N([C@@H]1C(N[C@H](C(C(NC2CC2)=O)=O)CCC)=O)C[C@@]3(CCC[C@@]31[H])[H])[C@@H](NC([C@@H](NC(C4=NC=CN=C4)=O)C5CCCCC5)=O)C(C)(C)C
Peso molecular (g/mol) 679.85
Formula Weight (peso de la fórmula) 679.85
Porcentaje de pureza 96.8%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.