Learn More
Invitrogen™ TEKT2 Monoclonal Antibody (OTI1E6)
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15986824
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
15986824 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 15986824
Marca: Invitrogen™ MA527237
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Mouse Monoclonal Antibody
TEKT2 Monoclonal Antibody for Western Blot
Structural component of ciliary and flagellar microtubules. Plays a key role in the assembly or attachment of the inner dynein arm to microtubules in sperm flagella and tracheal cilia. Forms filamentous polymers in the walls of ciliary and flagellar microtubules.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antígeno TEKT2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1E6
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica TEKT2
N.º de referencia del gen Q9UIF3
Alias de gen AU014974; h-tektin-t; TEKT2; TEKTB1; tektin 2; tektin 2 (testicular); tektin-2; tektin-B1; TEKTIN-T; Testicular tektin; testicular tektin B1-like protein
Símbolos de los genes TEKT2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-244 of TEKT2 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 27285
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.