Learn More
Techne™ Refrigerador de inmersión, refrigerador con sonda de inmersión
Description
Los chiller de inmersión, utilizados junto con los baños de circulación de inmersión Techne™, son capaces de alcanzar temperaturas de - 20 °C o - 35 °C. Estos refrigeradores compactos cuentan con una sonda de refrigeración por inmersión, diseñada para encajar de forma segura en la esquina de los baños de calibración de líquidos Techne™ mediante un soporte de montaje especialmente diseñado (suministrado). La sonda de refrigeración extrae inmediatamente el calor del líquido una vez que se coloca en el baño. Los refrigeradores funcionan de forma más eficaz cuando el líquido fluye por la sonda de refrigeración. Se pueden utilizar otros baños siempre que la manguera flexible conectada a la sonda de refrigeración no entre en contacto con el líquido.
Specifications
Specifications
| Intervalo de temperatura | - 35 °C |
| Modelo | RU-500 |
| Longitud (métrico) de la manguera | 85 mm |
| Tensión | 115 V |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.