Learn More
Robin™ Teflon Water Bath
Use the Teflon Water Bath to incubate samples in acids/bases or sea water at a constant temperature over a long period of time. Suitable for flasks, bottles, and racks.
Marca: Robin™ PE841
Detalles adicionales : Peso : 5.00000kg
Descripción
Depósito de PTFE al baño María de +100 °C- Depósito de PTFE para ácidos/bases y agua de mar
- Volumen de 5 a 26 l
- Alcanza el punto de ebullición
- Regulación desde la temperatura ambiente (+5 °C) hasta los +100 °C
- Visualización del punto de ajuste mediante el potenciómetro graduado, resolución de 1 °C
- Seguridad de sobrecalentamiento
- Fijado en +130 °C, por termofusible
- Depósito recubierto de teflón
- Esta es la única protección contra productos químicos corrosivos: ácidos, bases, también adecuada para el agua de mar
- La capa de PTFE de 40 m elimina los efectos de la electrólisis en las paredes del depósito
- No funciona en seco
- El uso del baño con productos corrosivos debe realizarse bajo una campana extractora
- Fuente de alimentación de 230 V, 50 Hz
- Baño analógico
Especificaciones
5 L | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
230 V |
De 5 °C a 100 °C | |
de 1 °C | |
50 Hz |