Learn More
Aalborg™ Válvula estándar de teflón
Código de producto. 11768378
Click to view available options
Caudal de aire:
2400 mL/min
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11768378
Marca: Aalborg™ VCLTT
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La válvula de aguja Aalborg™ para caudalímetro de tipo T está diseñada para aplicaciones de laboratorio e industriales para regular gases y líquidos corrosivos o para un servicio de alta pureza.
  • Líquidos en contacto con PTFE solamente
  • Carcasa metálica estructuralmente rígida.
  • Una junta tórica de PTFE
  • Simplicidad: solo siete componentes.
Especificaciones
Tipo Válvula estándar
Caudal de aire 2400 mL/min
Caudal 130 l/min
Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) 65 °C