Learn More
RETSCH Tarros de molienda de teflón
Código de producto. 10054290 Tienda Retsch Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Para MM 200
Para el molino mezclador MM 301
Capacidad (métrico):
25 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Capacidad (métrico) unitSize
10054290 Para MM 200 25 mL cada uno
10704953 Para el molino mezclador MM 301 25 mL cada uno
2 options
Código de producto. 10054290
Marca: RETSCH 02.462.0051
Solo quedan null
Especificaciones
Tipo de producto Tarro de molienda
Capacidad (métrico) 25 mL
Para utilizar con (equipo) Para MM 200
Longitud (métrico) 20 mm
Material Teflón